Få mere at vide
BINDER™ Engangspatron
Artikelnummer. 15631616 Shop alle BINDER produkter
Type:
Patron
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15631616
Brand: BINDER™ 60110165
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denne engangspatron er en engangspatron til engangsbrug BINDER™ REN AQUA System.
  • Velegnet til: KBF-S 720, MKF 240, KBF LQC 240, KBF P 720, KBF-S 240, KBF P 240, KBWF 720, MKFT 720, MKFT 240, MKFT 115, MKF 72, KBF 0, 72, 72, 720, KBWF 240, MKF 115, KMF 720, KMF 240, KMF 115, KBF 1020, KBF 240, KBF 115
Tekniske data
Oversigt BINDER REN AQUA SERVICE, tilbehør - Engangs, udskiftningspatron til BINDER REN AQUA System
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Pure Aqua System
Materiale Plast
Type Patron