Få mere at vide
Kimble Chase™ Almindelige engangsborosilikatglasrør
Artikelnummer. 11755668
Skift visning
Diameter (metrisk):
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11755668 25 mm Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11755668 Leverandør Kimble Chase™ Leverandørnr. 7350025150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse rør til en række forskellige formål. Kimble ™Almindelige engangsborosilikatglasrør har en robust, ensartet bund og ensartede længder. Størrelserne 10 x 75 og 12 x 75 mm er velegnede til cellevaskeprocedurer.
  • Rørene er pakket i praktiske bakker, så de er nemme at bruge på bordplader og i skuffer
  • Størrelsen på 6 x 50 mm omtales ofte som en“ Durham rør”
  • Bakkerne er krympeindpakket i plastikfilm, med rør forbliver i konstant justering for at beskytte mod brud og kontaminering under transport
  • Ingen markering plet
  • Designet fra ASTM Specifikation E890
  • Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E890, USP Type I, ASTM E438, Type I, Klasse B krav
Design Type Almindelig
Oversigt Reagensglas
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Til cellevaskeprocedurer
Emballage Praktiske bakker og krympe-indpakket i plastfolie
Mængde 500 pakke
Kantet Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 25 mm