Få mere at vide
Engangsstøvlebetræk med anti-skridsål
Artikelnummer. 16834471
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
16834471 Hvid
1 options
Artikelnummer. 16834471 Leverandør New source - PPE Leverandørnr. HMOB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 DKK
    734.23 DKK / Pakke med 200
    Spare 247.77 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Engangsstøvlebetræk konstrueret af et mikroporøst materiale med PVC-sål. Velegnet til brug i fremstilling, fødevareforarbejdning.
  • Mikroporøst stof
  • PVC sål
  • Elastisk åbning
  • Elastiske ankler
  • Højde: 45 cm (A)
  • Længde: 35 cm (B)
  • Vægt: 60 gsm
  • Hvid
  • PPE kategori I
  • Ikke-steril
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Mikroporøst stof
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Sål Type PVC
Til brug med (applikation) Fremstillings- eller fødevareforarbejdningsmiljøer
Certificeringer/compliance PPE kategori I
Emballagemængde 20/pose, 10 poser/karton
Bredde (metrisk) 35 cm
Højde (metrisk) 45 cm
Vægt (metrisk) 60 g/m 2