Få mere at vide
3M™ Blå beskyttelsesdragter til engangsbrug, 4515-serien
Artikelnummer. 12972275 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Højde (engelsk):
64 til 67 tommer.
66 til 69 tommer.
69 til 71 tommer.
70 til 74 tommer.
73 til 76 tommer.
76 til 78 tommer.
78 til 81 tommer.
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
167 til 176 cm
174 til 181 cm
179 til 187 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
‎186 til 194 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 12972275
Brand: 3M™ 7000089619
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver PPE-direktiv Kategori III, Type 5/6 beskyttelse. Protective Coverall 4515-serien beskytter mod farligt støv såsom asbestfibre.
  • Åndbart materiale reducerer varmeopbygning og ubehag
  • Fremragende barriere mod tørre partikler og begrænset væskesprøjt (CE Type 5/6)
  • Robust, meget åndbar 50gsm SMS materiale
  • Opfylder krav til indadgående lækage i EN 1073-2 til beskyttelse mod nukleare partikler
  • To-vejs lynlås med fuldt lukkelig stormklap
  • To-panel hætte design
  • Elastiske håndled, talje og ankler for øget komfort og bevægelsesfrihed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale SMS Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hætte type 2-panel
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Serged
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse PPE-direktiv Kategori III, Type 5/6
Model- 4515B
Størrelse (engelsk) Bryst 36 til 39 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 92 til 100 cm
Højde (engelsk) 66 til 69 tommer.
Højde (metrisk) 167 til 176 cm