Få mere at vide
Epredia™ Engangsbladeholdere
Artikelnummer. 12647876 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Bladbærer E
Engangsbladholder E
Til brug med (udstyr):
HM 310, HM 315 og HM 325
Svalehale stil enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12647876
Brand: Epredia™ 705050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udnyt lav- og højprofilklinger med hurtigspændesystemet Epredia™ Engangsbladeholdere.
Engangsbladeholdere
  • Håndtagene til knivvinkel og knivjustering er aftagelige for at beskytte brugerindstillingerne (Kun version 2 og 3 enheder)
  • Koncentrisk håndtag låser på svalehale for at hjælpe med at reducere utilsigtet bevægelse af holderen (Kun version 2 og 3 enheder)
  • Hurtigt spændesystem til høj- og lavprofilklinger
  • Justerbar frivinkel
  • Bevægelig knivbeskyttelse dækker bladet helt i enhver position
  • Knivholderbund medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt E Type klingeholder til svalehaleenheder
Produkttype Engangsbladholder E
Til brug med (udstyr) Svalehale stil enhed