Få mere at vide
Epredia™ Engangsbladeholdere
Artikelnummer. 10680032 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Bladbærer E
Engangsbladholder E
Til brug med (udstyr):
HM 310, HM 315 og HM 325
Svalehale stil enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10680032 Engangsbladholder E Svalehale stil enhed Hver
12647876 Engangsbladholder E Svalehale stil enhed Hver
12033119 Bladbærer E HM 310, HM 315 og HM 325 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10680032 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 705050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00 DKK
    534.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.27 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Udnyt lav- og højprofilklinger med hurtigspændesystemet Epredia™ Engangsbladeholdere.
Engangsbladeholdere
  • Håndtagene til knivvinkel og knivjustering er aftagelige for at beskytte brugerindstillingerne (Kun version 2 og 3 enheder)
  • Koncentrisk håndtag låser på svalehale for at hjælpe med at reducere utilsigtet bevægelse af holderen (Kun version 2 og 3 enheder)
  • Hurtigt spændesystem til høj- og lavprofilklinger
  • Justerbar frivinkel
  • Bevægelig knivbeskyttelse dækker bladet helt i enhver position
  • Knivholderbund medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt E Type klingeholder til svalehaleenheder
Produkttype Engangsbladholder E
Til brug med (udstyr) Svalehale stil enhed