Få mere at vide
Epredia™ Engangsbaseforme
Artikelnummer. p-4524715 Shop alle Epredia produkter
Dimensioner (L x B):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12580107
Brand: Epredia™ 58949
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Epredia™ Engangsbaseforme med alle kassetter i standardstørrelse.
  • Cleaning associated with metal molds is not required
  • Transparency facilitates tissue orientation
Ordering Information:
  • Sold in cases of four boxes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Base Mold
Materiale Plastic
Dimensioner (L x B) 7 x 7 mm
Engangs Single-use