Få mere at vide
Epredia™ Engangsbaseforme
Artikelnummer. 12520117 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
12520117 37 x 24 mm Pakke med 500
12580107 7 x 7 mm Pakke med 500
12590107 15 x 15 mm Pakke med 500
10724227 24 x 24 mm Pakke med 500
12510117 30 x 24 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12520117 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 58953
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    940.54 DKK / Pakke med 500
    Spare 269.46 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Epredia™ Engangsbaseforme med alle kassetter i standardstørrelse.
  • Rengøring i forbindelse med metalforme er ikke påkrævet
  • Gennemsigtighed letter vævsorientering
Bestillingsoplysninger:
  • Sælges i kasser med fire kasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Grundform
Materiale Plast
Dimensioner (L x B) 37 x 24 mm