Få mere at vide
Epredia™ Engangsbaseforme
Artikelnummer. 12510117 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12510117 30 x 24 mm Pakke med 500
12580107 7 x 7 mm Pakke med 500
12590107 15 x 15 mm Pakke med 500
10724227 24 x 24 mm Pakke med 500
12520117 37 x 24 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12510117 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 58952
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Bruge Epredia™ Engangsbaseforme med alle kassetter i standardstørrelse.
  • Rengøring i forbindelse med metalforme er ikke påkrævet
  • Gennemsigtighed letter vævsorientering
Bestillingsoplysninger:
  • Sælges i kasser med fire kasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Grundform
Materiale Plast
Dimensioner (L x B) 30 x 24 mm