Få mere at vide
Epredia™ Engangsbaseforme
Bruge Epredia™ Engangsbaseforme med alle kassetter i standardstørrelse.
Brand: Epredia™ 58951
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Cleaning associated with metal molds is not required
- Transparency facilitates tissue orientation
Ordering Information:
- Sold in cases of four boxes.
Tekniske data
Base Mold | |
Plastic | |
24 x 24 mm | |
Single-use |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Engangsbaseforme > 24 x 24mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion