Få mere at vide
Sampling Systems™ Engangsbailer
Shop alle Sampling Systems produkter
Produkttype:
Bailer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- Plastkuglen i enden af prøveudtageren skubbes ud af vejen, når prøveudtageren sænkes ned i produktet
- Når prøveudtageren er fjernet, forsegler plastikkuglen prøveudtageren
- Krydskontamineringsrisikoen er elimineret - enheden kan bruges direkte fra posen
- Ingen rengøring er nødvendig før eller efter prøveudtagning
- Ingen rengøringsvalidering (dette er meget dyrt at sætte op og køre)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bailer |
| Materiale | HDPE |
| Oversigt | Ikke vægtet |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (metrisk) | 965 mm |
| Bredde (metrisk) | 40 mm |