Få mere at vide
Sampling Systems™ Engangsbailer
Artikelnummer. 15809341 Shop alle Sampling Systems produkter
Produkttype:
Bailer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 15809341
Brand: Sampling Systems™ 5040A1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til prøveudtagning fra lagersiloer eller brøndprøvetagning. Sampling Systems™ Engangsbailer kan enten skubbes manuelt ind i væsken, der prøves, eller den kan sænkes på enden af en ledning.
  • Plastkuglen i enden af prøveudtageren skubbes ud af vejen, når prøveudtageren sænkes ned i produktet
  • Når prøveudtageren er fjernet, forsegler plastikkuglen prøveudtageren
  • Krydskontamineringsrisikoen er elimineret - enheden kan bruges direkte fra posen
  • Ingen rengøring er nødvendig før eller efter prøveudtagning
  • Ingen rengøringsvalidering (dette er meget dyrt at sætte op og køre)
Tekniske data
Produkttype Bailer
Materiale HDPE
Oversigt Ikke vægtet
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 965 mm
Bredde (metrisk) 40 mm