Få mere at vide
Witeg™ Engangs autoklaverbare poser
Artikelnummer. 13437667
Skift visning
Dimensioner (L x B):
250 x 400 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
13437667 250 x 400 mm
1 options
Artikelnummer. 13437667 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 5 488 301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1444.58 DKK
    1135.46 DKK / Pakke med 500
    Spare 309.12 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Til bortskaffelse af petriskåle, kulturmedier, rør og mere.
  • Autoklavérbar i 30 minutter ved 121 °C
  • Fremstillet af polypropylen
  • Kapacitet på 3 L
  • 250 x 400 mm
  • Der gives 500 pr. pakke
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Affaldsbortskaffelse
Til brug med (udstyr) Petriskåle, kulturmedier, rør osv.
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500/cs
Dimensioner (L x B) 250 x 400 mm
Produkttype Autoklaverbare poser
Kapacitet (metrisk) 3 L