Få mere at vide
LevGo™ Antistatisk engangsspatel
Artikelnummer. 15356558
Skift visning
Dimensioner (L x B):
140 x 3,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15356558 140 x 3,5 mm Pakke med 300
1 options
Artikelnummer. 15356558 Leverandør LevGo™ Leverandørnr. 17231
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dispenser eller opsaml prøver af pulvere eller bløde faste stoffer. LevGo™ Antistatiske engangsspatler kan autoklaveres. De er designet til at passe med standard 15 og 1,5 ml rør.
  • Størrelsesrelateret design passer perfekt til standard 15 og 1,5 ml rør
  • Ideel til dispensering eller prøveopsamling af pulvere eller bløde faste stoffer
  • Splintfri i flydende nitrogen
  • Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser
  • Kan bruges med varme væsker
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Sterilitet Steril
Farve Uigennemsigtig
Produkttype Spatel
Dimensioner (L x B) 140 x 3,5 mm