Få mere at vide
Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextrøse handsker
Artikelnummer. 11899610
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11899610 Større Pakke med 100
11809620 X-Large Pakke med 90
10248264 Lille Pakke med 100
10737655 X-Small Pakke med 100
11889610 Medium Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11899610 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 90628
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder den højeste beskyttelse af alle Kimtech™ handsker, Purple Nitrile™ handsker er latex-, silikone- og pudderfri. Teksturerede fingerspidser og perlemanchetter sikrer styrke og følsomhed, og handskerne er desuden antistatiske og fødevarekontaktgodkendte.
Sikker overholdelse:
  • PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425
  • DA ISO 374-1:2016 Type B (JKT) Kemisk Stænkbeskyttelse
  • EN 374-4:2003 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier
  • DA ISO 374-5:2016 Beskyttelse af mikroorganismer og VIRUS
  • Fødevarekontakt godkendt
  • Brancheførende handsker, der tilbyder uovertruffen beskyttelse, renlighed og kvalitet.
  • Nitrilkonstruktion resulterer i produkter, der er stærkere og slankere end latexhandsker og har bedre beskyttelse mod en bredere vifte af kemikalier, herunder cellegift.
  • Handsker er antistatisk testet for at beskytte bæreren og udstyret og er ambidextrøse.
  • Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer.
  • Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne, reducerer risikoen for at blive revet i stykker og øger deres holdbarhed, samtidig med at de reducerer nedrulningen for lettere at tage af og på.
  • Indeholder ingen naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance PPE kategori III i henhold til EF-Rådets direktiv 89/686/EØF. Testet i overensstemmelse med EN-normerne EN420:2003, ISO 16604 procedure B:2004, EN1149-5:2003, EN421:2004, Opfylder eller overstiger AQL 0,65 G1 Inspektion for nålehuller, ISO 9001 og ISO 13485, FDA CFR 21 del 820
Klassifikation PPE Kategori III
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Farve Lilla
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5,5 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.14 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 5,5 mil.
Tykkelse (metrisk) 0,09 mm (manchet)
Finger stil Tekstureret
Inspiceret til medicinsk brug Ja
Mængde 100 Pk.
Modstandsdygtig overfor Punktering og slid
Trækstyrke 21 MPa
Længde (engelsk) 9,6''
Længde (metrisk) 24.4 cm