Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextrous handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11809620
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
Artikelnummer. 11809620
Brand: Kimtech™ 90629
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder den højeste beskyttelse af alle Kimtech™ handsker, Purple Nitrile™ handsker er latex-, silikone- og pudderfri. Teksturerede fingerspidser og perlemanchetter sikrer styrke og følsomhed, og handskerne er desuden antistatiske og fødevarekontaktgodkendte.
Sikker overholdelse:
  • PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425
  • DA ISO 374-1:2016 Type B (JKT) Kemisk Stænkbeskyttelse
  • EN 374-4:2003 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier
  • DA ISO 374-5:2016 Beskyttelse af mikroorganismer og VIRUS
  • Fødevarekontakt godkendt
  • Brancheførende handsker, der tilbyder uovertruffen beskyttelse, renlighed og kvalitet.
  • Nitrilkonstruktion resulterer i produkter, der er stærkere og slankere end latexhandsker og har bedre beskyttelse mod en bredere vifte af kemikalier, herunder cellegift.
  • Handsker er antistatisk testet for at beskytte bæreren og udstyret og er ambidextrøse.
  • Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer.
  • Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne, reducerer risikoen for at blive revet i stykker og øger deres holdbarhed, samtidig med at de reducerer nedrulningen for lettere at tage af og på.
  • Indeholder ingen naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
Tekniske data
Certificeringer/compliance PPE Category III by EC Council Directive 89/686/EEC. Tested in accordance with the EN Norms EN420:2003, ISO 16604 procedure B:2004, EN1149-5:2003, EN421:2004, Meets or exceeds AQL 0.65 G1 Inspection for pinholes, ISO 9001 and ISO 13485, FDA CFR 21 part 820
Klassifikation PPE Category III
Accelerator gratis Yes
Farve Purple
Engangs Single-use
Udvendig finish Smooth
Fingertykkelse (engelsk) 6.3 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 5.5 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.14 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 5.5 mil
Tykkelse (metrisk) 0.09 mm (Cuff)
Finger stil Textured
Inspiceret til medicinsk brug Yes
Mængde 90 Pk.
Modstandsdygtig overfor Puncture and abrasion
Trækstyrke 21 MPa
Længde (engelsk) 9.6 in.
Længde (metrisk) 24.4 cm