Få mere at vide
Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextrøse handsker
Beskrivelse
Sikker overholdelse:
- PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425
- DA ISO 374-1:2016 Type B (JKT) Kemisk Stænkbeskyttelse
- EN 374-4:2003 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier
- DA ISO 374-5:2016 Beskyttelse af mikroorganismer og VIRUS
- Fødevarekontakt godkendt
- Brancheførende handsker, der tilbyder uovertruffen beskyttelse, renlighed og kvalitet.
- Nitrilkonstruktion resulterer i produkter, der er stærkere og slankere end latexhandsker og har bedre beskyttelse mod en bredere vifte af kemikalier, herunder cellegift.
- Handsker er antistatisk testet for at beskytte bæreren og udstyret og er ambidextrøse.
- Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer.
- Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne, reducerer risikoen for at blive revet i stykker og øger deres holdbarhed, samtidig med at de reducerer nedrulningen for lettere at tage af og på.
- Indeholder ingen naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | PPE kategori III i henhold til EF-Rådets direktiv 89/686/EØF. Testet i overensstemmelse med EN-normerne EN420:2003, ISO 16604 procedure B:2004, EN1149-5:2003, EN421:2004, Opfylder eller overstiger AQL 0,65 G1 Inspektion for nålehuller, ISO 9001 og ISO 13485, FDA CFR 21 del 820 |
| Klassifikation | PPE Kategori III |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Lilla |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Vis mere |