Få mere at vide
Sartorius™ Engangsprøvepander
Artikelnummer. 10440253 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10440253 90 mm Pakke med 80
1 options
Artikelnummer. 10440253 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. 6965542
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug med Sartorius™ Fugtbalancer. Sartorius™ Engangsprøvepander af aluminium giver nem rengøring ved bestemmelse af fugtindhold.
  • Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Cirkulære
Type Balancepande
Diameter (metrisk) 90 mm