Få mere at vide
Bochem™ Engangsfad i aluminium
Artikelnummer. 10479962
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
110 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10479962 110 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10479962 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11611
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Fremstillet af aluminium. BOCHEM™ Engangsskåle i aluminium er engangsskåle.
  • Engangs
  • Fremstillet af aluminium
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Ret
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 99 mm