Få mere at vide
Corning™ Aseptisk engangsoverførselshætte til Microcarriers-flasker, steril
Shop alle Corning produkter
Til brug med (applikation):
Han Luer Lock med slange (1/8 in. ID, 1/4 in. OD)
MPC med slange (1/4'' ID, 3/8'' OD)
MPC med slanger (1/4 tomme inderdiameter, 3/8 tomme yderdiameter)
Til brug med (udstyr):
100 g Microcarrier flaske
100 g mikrobærerflaske
500 g Microcarrier flaske
Beskrivelse
Disse er aseptiske overføringshylstre til 100 g og 500 g størrelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Engangs 45 mm aseptisk overførselshætte |
| Til brug med (applikation) | Han Luer Lock med slange (1/8 in. ID, 1/4 in. OD) |
| Til brug med (udstyr) | 100 g Microcarrier flaske |
| Sterilitet | Steril |
| Produkttype | Aseptisk overførselsskruelåg |
| Materiale | Polypropylenhætte med kemisk resistent, varmeforseglende fleksibel slange |
| Mængde | 1/Cs. |