Få mere at vide
Corning™ Aseptisk engangsoverførselshætte til Microcarriers-flasker, steril
Artikelnummer. 17802155 Shop alle Corning produkter
Til brug med (applikation):
Han Luer Lock med slange (1/8 in. ID, 1/4 in. OD)
MPC med slange (1/4'' ID, 3/8'' OD)
Til brug med (udstyr):
100 g Microcarrier flaske
500 g Microcarrier flaske
Artikelnummer. 17802155
Brand: Corning™ 4628
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Corning mikrobærere, fås i 100g og 500g flasker, kan monteres med disse Corning aseptiske overføringshætter for at forhindre utilsigtet kontaminering under bioreaktorbelastning.
Disse er aseptiske overføringshylstre til 100 g og 500 g størrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Engangs 45 mm aseptisk overførselshætte
Til brug med (applikation) Han Luer Lock med slange (1/8 in. ID, 1/4 in. OD)
Til brug med (udstyr) 500 g Microcarrier flaske
Sterilitet Steril
Produkttype Aseptisk overførselsskruelåg
Materiale Polypropylenhætte med kemisk resistent, varmeforseglende fleksibel slange
Mængde 1/Cs.