Få mere at vide
Corning™ Aseptisk engangsoverførselshætte til Microcarriers-flasker, steril
Artikelnummer. 17760708 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Han Luer Lock med slange (1/8 in. ID, 1/4 in. OD)
MPC med slange (1/4'' ID, 3/8'' OD)
MPC med slanger (1/4 tomme ID, 3/8 tommer OD)
Til brug med (udstyr):
100 g Microcarrier flaske
100 g mikrobærerflaske
500 g Microcarrier flaske
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Til brug med (udstyr)
17760708 Han Luer Lock med slange (1/8 in. ID, 1/4 in. OD) 100 g Microcarrier flaske
15810540 MPC med slanger (1/4 tomme ID, 3/8 tommer OD) 100 g mikrobærerflaske
17802155 Han Luer Lock med slange (1/8 in. ID, 1/4 in. OD) 500 g Microcarrier flaske
17892145 MPC med slange (1/4'' ID, 3/8'' OD) 500 g Microcarrier flaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17760708 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4626
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning mikrobærere, fås i 100g og 500g flasker, kan monteres med disse Corning aseptiske overføringshætter for at forhindre utilsigtet kontaminering under bioreaktorbelastning.
Disse er aseptiske overføringshylstre til 100 g og 500 g størrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Engangs 45 mm aseptisk overførselshætte
Til brug med (applikation) Han Luer Lock med slange (1/8 in. ID, 1/4 in. OD)
Til brug med (udstyr) 100 g Microcarrier flaske
Sterilitet Steril
Produkttype Aseptisk overførselsskruelåg
Materiale Polypropylenhætte med kemisk resistent, varmeforseglende fleksibel slange
Mængde 1/Cs.