Få mere at vide
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Sterile handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Mængde:
1 handske/pose, 100 poser/æske, 14 æsker/Cs.
1 par/pose, 50 poser/æske, 14 æsker/Cs.
Beskrivelse
- ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001 certificeret
- Fremstillet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm)
- Tilbyder god taktil følsomhed
- Anbefalet til brug af personer med type I latexallergi
- Til (ikke-kirurgiske) procedurer, kan også bruges som handskefor for øget beskyttelse
- Pakket som en enkelt steril handske eller par pr. pose
- Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
- Omkostningseffektivt syntetisk alternativ
- Til brug i generelle industrielle applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Fingertykkelse (engelsk) | 1,2 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.03 mm |
| Vis mere |