Få mere at vide
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Sterile handsker
Artikelnummer. 17853712 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Mængde:
1 handske/pose, 100 poser/æske, 14 æsker/Cs.
1 par/pose, 50 poser/æske, 14 æsker/Cs.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Mængde
17853712 Medium 1 par/pose, 50 poser/æske, 14 æsker/Cs.
17813842 Større 1 handske/pose, 100 poser/æske, 14 æsker/Cs.
17813612 Lille 1 handske/pose, 100 poser/æske, 14 æsker/Cs.
17843812 Lille 1 par/pose, 50 poser/æske, 14 æsker/Cs.
17813652 Medium 1 handske/pose, 100 poser/æske, 14 æsker/Cs.
17813642 Større 1 par/pose, 50 poser/æske, 14 æsker/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17853712 Leverandør Ansell Leverandørnr. MDG751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.35 DKK
    69.00 DKK / 50 par
    Spare 22.35 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Syntetiske, pudderfri handsker er individuelt pakket og anbefales til hyppige handskerskift.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001 certificeret
  • Fremstillet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm)
  • Tilbyder god taktil følsomhed
  • Anbefalet til brug af personer med type I latexallergi
  • Til (ikke-kirurgiske) procedurer, kan også bruges som handskefor for øget beskyttelse
  • Pakket som en enkelt steril handske eller par pr. pose
  • Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
  • Omkostningseffektivt syntetisk alternativ
  • Til brug i generelle industrielle applikationer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 1,2 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.03 mm
Latex fri Ja
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Sterile handsker
Størrelse Medium
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 1,2 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.03 mm
Model- DISPOS-A-HANDSKE-313901PP
Mængde 1 par/pose, 50 poser/æske, 14 æsker/Cs.
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Længde (metrisk) 278 mm