Få mere at vide
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Sterile handsker
Artikelnummer. 17813652 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Mængde:
1 handske/pose, 100 poser/æske, 14 æsker/Cs.
1 par/pose, 50 poser/æske, 14 æsker/Cs.
Artikelnummer. 17813652
Brand: Ansell MDG701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syntetiske, pudderfri handsker er individuelt pakket og anbefales til hyppige handskerskift.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001 certificeret
  • Fremstillet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm)
  • Tilbyder god taktil følsomhed
  • Anbefalet til brug af personer med type I latexallergi
  • Til (ikke-kirurgiske) procedurer, kan også bruges som handskefor for øget beskyttelse
  • Pakket som en enkelt steril handske eller par pr. pose
  • Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
  • Omkostningseffektivt syntetisk alternativ
  • Til brug i generelle industrielle applikationer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Fingertykkelse (engelsk) 1,2 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.03 mm
Latex fri Ja
Materiale EVA
Håndfladetykkelse (engelsk) 1,2 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Sterile handsker
Størrelse Medium
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 1,2 mio
Tykkelse (metrisk) 0.03 mm
Model- DISPOS-A-HANDSKE-313901
Mængde 1 handske/pose, 100 poser/æske, 14 æsker/Cs.
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Længde (metrisk) 278 mm