Få mere at vide
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Ikke-sterile handsker
Artikelnummer. 17893832 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Mængde:
100 Handsker/æske
30 Handsker/æske
Artikelnummer. 17893832
Brand: Ansell P52370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-sterile syntetiske handsker er pudderfrie og anbefales til hyppige handskerskift.
  • ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certificeret
  • Fremstillet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm)
  • Tilbyder god taktil følsomhed
  • Ideel til personer med latex type I allergi
  • Omkostningseffektivt syntetisk alternativ
  • Kan også bruges som handskefor for øget beskyttelse
  • Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
  • Pakket 30 eller 100 handsker pr. dispenser
  • Til brug med korte undersøgelsesprocedurer med lav risiko
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE nummer, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Fingertykkelse (engelsk) 1,2 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.03 mm
Latex fri Ja
Materiale EVA
Håndfladetykkelse (engelsk) 1,2 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Ikke-sterile handsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 1,2 mio
Tykkelse (metrisk) 0.03 mm
Model- DISPOS-A-HANDSKE-313900
Mængde 30 Handsker/æske
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Længde (metrisk) 278 mm