Beskrivelse
- ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certificeret
- Fremstillet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm)
- Tilbyder god taktil følsomhed
- Ideel til personer med latex type I allergi
- Omkostningseffektivt syntetisk alternativ
- Kan også bruges som handskefor for øget beskyttelse
- Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
- Pakket 30 eller 100 handsker pr. dispenser
- Til brug med korte undersøgelsesprocedurer med lav risiko
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE nummer, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Finger Thickness (English) | 1,2 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.03 mm |
| Vis mere |