Få mere at vide
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Ikke-sterile handsker
Artikelnummer. 17813832 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Mængde:
100 Handsker/æske
30 Handsker/æske
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Mængde
17813832 Større 30 Handsker/æske
17893832 Lille 30 Handsker/æske
17813632 Medium 30 Handsker/æske
17893742 Større 100 Handsker/æske
17883832 Medium 100 Handsker/æske
17833632 Lille 100 Handsker/æske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17813832 Leverandør Ansell Leverandørnr. P52390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.95 DKK
    31.18 DKK / 100 par
    Spare 9.77 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Ikke-sterile syntetiske handsker er pudderfrie og anbefales til hyppige handskerskift.
  • ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certificeret
  • Fremstillet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm)
  • Tilbyder god taktil følsomhed
  • Ideel til personer med latex type I allergi
  • Omkostningseffektivt syntetisk alternativ
  • Kan også bruges som handskefor for øget beskyttelse
  • Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
  • Pakket 30 eller 100 handsker pr. dispenser
  • Til brug med korte undersøgelsesprocedurer med lav risiko
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE nummer, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 1,2 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.03 mm
Latex fri Ja
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Ikke-sterile handsker
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 1,2 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.03 mm
Model- DISPOS-A-HANDSKE-313900
Mængde 30 Handsker/æske
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Længde (metrisk) 278 mm