Få mere at vide
Buerkle™ DispoPicker engangsprøvetager
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Til pulvere og småkornede bulkmaterialer
- Lukket spids forhindrer prøvematerialer i at risle tilbage ud af lansen
- Ideelt egnet til tværsnitsprøver
- Renrum fremstillet
- Sterile sorter steriliseres af gammastråler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvetager |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 2,03 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Prøveudtagning af pulvere og småkorns bulkmaterialer |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Vis mere |