Beskrivelse
- Til pulvere og småkornede bulkmaterialer
- Lukket spids forhindrer prøvematerialer i at risle tilbage ud af lansen
- Ideelt egnet til tværsnitsprøver
- Renrum fremstillet
- Sterile sorter steriliseres af gammastråler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvetager |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 2,03 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |