Få mere at vide
Buerkle™ DispoPicker engangsprøvetager
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15551741 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet unitSize
15551741 60 ml 300 mm Ikke steril Pakke med 20
15561741 60 ml 300 mm Steril Pakke med 20
15571741 100 ml 500 mm Ikke steril Pakke med 20
15581741 100 ml 500 mm Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15551741 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53935540
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøver pulvere og småkornede bulkmaterialer. De Buerkle™ DispoPicker Disposable Sampler har en lukket spids for at forhindre prøvemateriale i at risle tilbage ud af prøvelansen.
  • Til pulvere og småkornede bulkmaterialer
  • Lukket spids forhindrer prøvematerialer i at risle tilbage ud af lansen
  • Ideelt egnet til tværsnitsprøver
  • Renrum fremstillet
  • Sterile sorter steriliseres af gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,03 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af pulvere og småkorns bulkmaterialer
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 300 mm