Få mere at vide
Buerkle™ DispoLance engangsprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15521751 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
15521751 500 mm Steril Pakke med 20
15511751 500 mm Ikke steril Pakke med 20
15591741 300 mm Ikke steril Pakke med 20
15501751 300 mm Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15521751 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53935571
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Anvendes til at tage store og små prøvemængder direkte fra poser. De Buerkle™ DispoLance Disposable Sampler er velegnet til fritflydende pulvere og småkornede granulater. Den fås i sterile og ikke-sterile varianter.
  • Til fritflydende pulvere og småkornede granulater
  • Gennemborer beholdere med en robust spids
  • Prøven strømmer gennem det åbne indre rør direkte ind i en beholder eller pose, der holdes nedenunder
  • Variabel prøvemængde
  • Renrum fremstillet
  • Sterile versioner steriliseres af gammastråler
  • Nominel bredde 14 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 500 mm