Få mere at vide
Buerkle™ DispoDipper, Engangsbrug, PP, Blå Transparent
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- DispoDipper er fuldstændig fremstillet i ét stykke og kan bruges til prøveudtagning og efterfølgende transport af prøven i én enhed
- PP, blå gennemsigtig
- Individuelt pakket og eventuelt steriliseret med gammastråler
- Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
- Skaleret prøvetagningsrørvolumen i ml og oz.
- Nedsænkningsdybde 270 mm
Engangs, individuelt emballeret, rent rum, velegnet til brug med mad, tæt
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Oversigt | Produktion og individuel emballering efter renrumsklasse 7 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Håndtag Type | Lukket håndtag |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Blå gennemsigtig |
| Certificeringer/compliance | Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler |
| Til brug med (applikation) | Specielt designet til engangsbrug. På grund af den blå farve er den også perfekt til brug i fødevare-, foder- og medicinalindustrien. Velegnet til 2 tommer. Tromleåbninger og kan derfor bruges til prøveudtagning af tønder, dåser og andre beholdere. Kan bruges til prøveudtagning og efterfølgende transport af prøven i én enhed. |
| Vis mere |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu