Få mere at vide
Buerkle™ DispoDipper, Engangsbrug, PP, Blå Transparent
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- DispoDipper er fuldstændig fremstillet i ét stykke og kan bruges til prøveudtagning og efterfølgende transport af prøven i én enhed
- PP, blå gennemsigtig
- Individuelt pakket og eventuelt steriliseret med gammastråler
- Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
- Skaleret prøvetagningsrørvolumen i ml og oz.
- Nedsænkningsdybde 270 mm
Engangs, individuelt emballeret, rent rum, velegnet til brug med mad, tæt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvetagningsrør |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukningsmateriale | Polypropylen, blå gennemsigtig |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Mad |
| Mængde | 1 |
| Vis mere |