Få mere at vide
Buerkle™ DispoDipper, Engangsbrug, PP, Blå Transparent
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16274451 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 16274451
Brand: Buerkle™ 53937021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøvetagningsrør fremstillet i et rent rum specielt designet til engangsbrug. På grund af den blå farve er den perfekt til brug i fødevare-, dyrefoder- og farmaindustrien. Den er fuldstændig fremstillet i ét stykke og kan bruges til prøveudtagning og efterfølgende transport af prøven i én enhed.
  • DispoDipper er fuldstændig fremstillet i ét stykke og kan bruges til prøveudtagning og efterfølgende transport af prøven i én enhed
  • PP, blå gennemsigtig
  • Individuelt pakket og eventuelt steriliseret med gammastråler
  • Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
  • Skaleret prøvetagningsrørvolumen i ml og oz.
  • Nedsænkningsdybde 270 mm
Engangs, individuelt emballeret, rent rum, velegnet til brug med mad, tæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Prøvetagningsrør
Materiale Polypropylen
Lukningsmateriale Polypropylen, blå gennemsigtig
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Farve Blå
Til brug med (applikation) Mad
Mængde 1
Højde (engelsk) 16,89 tommer.
Højde (engelsk) skål 4,57 tommer.
Højde (metrisk) 429 mm
Højde (metrisk) skål 116 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt