Få mere at vide
Buerkle™ DispoDipper, Engangsbrug, PP, Blå Transparent
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15853954
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
15853954 50 ml Steril Pakke med 20
15843954 50 ml Ikke steril Pakke med 20
16369561 100 ml Ikke steril -
16379561 100 ml Steril -
16389561 250 ml Ikke steril -
16274451 250 ml Steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15853954 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53937001
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Prøvetagningsrør fremstillet i et rent rum specielt designet til engangsbrug. På grund af den blå farve er den perfekt til brug i fødevare-, dyrefoder- og farmaindustrien. Den er fuldstændig fremstillet i ét stykke og kan bruges til prøveudtagning og efterfølgende transport af prøven i én enhed.
  • DispoDipper er fuldstændig fremstillet i ét stykke og kan bruges til prøveudtagning og efterfølgende transport af prøven i én enhed
  • PP, blå gennemsigtig
  • Individuelt pakket og eventuelt steriliseret med gammastråler
  • Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
  • Skaleret prøvetagningsrørvolumen i ml og oz.
  • Nedsænkningsdybde 270 mm
Engangs, individuelt emballeret, rent rum, velegnet til brug med mad, tæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Oversigt Produktion og individuel emballering efter renrumsklasse 7
Lukningsmateriale Polypropylen
Håndtag Type Lukket håndtag
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Farve Blå gennemsigtig
Certificeringer/compliance Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Til brug med (applikation) Specielt designet til engangsbrug. På grund af den blå farve er den også perfekt til brug i fødevare-, foder- og medicinalindustrien. Velegnet til 2 tommer. Tromleåbninger og kan derfor bruges til prøveudtagning af tønder, dåser og andre beholdere. Kan bruges til prøveudtagning og efterfølgende transport af prøven i én enhed.
Til brug med (udstyr) 2'' Tromleåbninger af tønder, dåser og andre beholdere.
Højde (metrisk) skål 98 mm
Længde (metrisk) 417 mm
Længde (metrisk) håndtag 350 mm
Bredde (metrisk) skål 40 mm