Få mere at vide
CellPath Dispocut™ Disposable Cut-Up Boards
Artikelnummer. 12806653
Skift visning
Dimensioner (L x B):
297 x 420 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
12806653 297 x 420 mm
1 options
Artikelnummer. 12806653 Leverandør CellPath Leverandørnr. CGB030251A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    854.97 DKK
    720.52 DKK / Pakke med 12
    Spare 134.45 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
For routine and high risk specimens
  • Disposable by incineration
  • Manufactured from 3mm, three ply foam filled board for strength and rigidity
  • High degree of moisture resistance
Tekniske data
Produkttype Dispocut Board White
Farve White
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Routine and high risk specimens
Dimensioner (L x B) 297 x 420 mm