Få mere at vide
Kinematica Dispergerende fartøj
Shop alle Kinematica produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Beskrivelse
- Kløverblad indvendig form
- Afbryder flow i radial retning for at generere yderligere modvirkende kræfter
- Høje turbulenser maksimerer blandings- og dispersionseffektivitet
- Minimerer behandlingstid og energioutput
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Størrelse | Tråd: GL45 |
| Borestørrelse (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 54 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Model- | GS 25KL2 |