Få mere at vide
Fisherbrand™ Dispersing Tool for PowerGen 125, 700 Models
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (engelsk):
7,67 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Used for PowerGen 125, 700 models
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dispersing Tool |
| Til brug med (udstyr) | All PowerGen models |
| Længde (engelsk) | 7,67 tommer |
| Længde (metrisk) | 195 mm |
| Kapacitet (metrisk) | Sample volume: 100 to 15000 mL |
| Oversigt | Reusable |
| Diameter (metrisk) indvendig | 20 mm |