Få mere at vide
VELP Scientifica™ Spredningsværktøj
Artikelnummer. 17861187 Shop alle Velp produkter
Oversigt:
Økologisk vævsfordeler
Disperger med høj perifer hastighed
Disperger med høj volumen
Emulgerende dispergeringsværktøj
Fast-i-væske dispergeringsværktøj
Fibrøs prøvespreder
Multi-anvende Dispersing Tool
Spredningsværktøj
Prøvevolumen (metrisk):
0,2 til 50 ml
100 til 2500 ml
1000 til 4000 ml
50 til 2000 ml
Artikelnummer. 17861187
Brand: VELP Scientifica™ A00000464
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispergeringsværktøj, velegnet til emulsioner og suspensioner, der kræver høj endelig finhed.
PRØVER OG APPLIKATIONER
  • Tilberedning af skumblandinger (is, smør, margarine, glasur) og smørbare cremer
  • Forberedelse af tabletbelægninger
  • Fremstilling af farmaceutiske salver og cremer
  • Fremstilling af kosmetiske produkter (læbepomade, sæbe, shampoo, balsam, cremer, læbestift, mascara)
  • Forberedelse af pigmenter, blæk, maling
  • Fremstilling af biodiesel og dispergering af petroleumsderivater (f.eks. asfalt)
Tekniske data
Produkttype Spredningsværktøj
Prøvevolumen (metrisk) 50 til 2000 ml
Nedsænkningslængde 40 til 175 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bladmateriale Rustfrit stål
Materiale Rustfrit stål
Oversigt Spredningsværktøj
Emballagemængde 1 stk.