Få mere at vide
IKA™ Dispergeringselement
Artikelnummer. p-6904087 Shop alle IKA produkter
Lydstyrkeområde (metrisk):
10 ml til 1,5 l
50 ml til 2 l
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10232731
Brand: IKA™ 0000593400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispergerer emulsioner fra 1 μm til 10 μm og suspensioner med 15 μm til 50 μm ultimativ finhed. IKA™ Dispergeringselementet fungerer med væskemængder fra 10 til 2.000 ml og nedsænkningsdybder fra 40 til 165 mm. Velegnet til opløsningsmidler og kan steriliseres med enhver metode.
  • Nedsænkningsdybde: 40 til 165 mm
  • Materialer i kontakt med medium: PTFE, AISI 316 l
  • Velegnet til opløsningsmidler: Ja
  • Maks. temperatur: 180°C
  • Steriliseringsmetoder: Alle metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispergeringselement
Hastighed 25,000 rpm
Partikelstørrelse 1μm til 10 μm emulsioner, 15 μm til 50 μm suspensioner
Lydstyrkeområde (metrisk) 10 ml til 1,5 l
Diameter (engelsk) 0,7 tommer
Diameter (metrisk) 18 mm
Længde (metrisk) skaft 194 mm
Materiale PTFE, 316 l rustfrit stål
Til brug med (udstyr) T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™
Model- S 25N–18G
Emballagemængde 1 stk.
Steriliseringsmetode Alle metoder