Beskrivelse
- Nedsænkningsdybde: 40 til 165 mm
- Materialer i kontakt med medium: PTFE, AISI 316 l
- Velegnet til opløsningsmidler: Ja
- Maks. temperatur: 180°C
- Steriliseringsmetoder: Alle metoder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dispergeringselement |
| Hastighed | 25,000 rpm |
| Partikelstørrelse | 1μm til 10 μm emulsioner, 15 μm til 50 μm suspensioner |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 50 ml til 2 l |
| Diameter (engelsk) | 1 tomme |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) skaft | 194 mm |
| Materiale | PTFE, 316 l rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™ |
| Model- | S 25N–25G |
| Vis mere |