Få mere at vide
Disperse Yellow 49, TRC
Artikelnummer. 30374648
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30374648 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30374648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49483825MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C.I. Disperse Yellow 49
CAS 54824-37-2
Molekylær formel C21H22N4O2
Mængde 25 mg
Synonym C.I. Disperse Yellow 49 (9CI, ACI), Artisil Brilliant Yellow 6GFL, Disperse Yellow 49, Foron Brilliant Yellow SE 6GFL, Disperse Yellow 49 surrogate
InChI formel InChI=1S/C21H22N4O2/c1-3-25(11-12-27-21(26)24-18-7-5-4-6-8-18)19-9-10-20(16(2)13-19)17(14-22)15-23/h4-10,13,17H,3,11-12H2,1-2H3,(H,24,26)
SMIL CCN(CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1)C2=CC(=C(C=C2)C(C#N)C#N)C
Molekylvægt (g/mol) 362.43