Få mere at vide
Disperse Yellow 23 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disperse Yellow 23 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N4O/c23-18-12-10-17(11-13-18)22-21-16-8-6-15(7-9-16)20-19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,23H/b20-19+,22-21+ |
| Formel vægt | 302.1168 |