missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Disperse Red 60 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disperse Red 60 |
| CAS | 17418-58-5 |
| Molekylær formel | C20 H13 N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13NO4/c21-18-15(25-11-6-2-1-3-7-11)10-14(22)16-17(18)20(24)13-9-5-4-8-12(13)19(16)23/h1-10,22H,21H2 |
| SMIL | Nc1c(Oc2ccccc2)cc(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13 |
| IUPAC navn | 1-amino-4-hydroxy-2-phenoxyanthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.322 |
| Formel vægt | 331.084 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?