Få mere at vide
Disperse Red 1 (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30371916
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30371916 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30371916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD473475500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disperse Red 1
CAS 2872-52-8
Molekylær formel C16 H18 N4 O3
Mængde 500 mg
Synonym C.I. Disperse Red 1 (7CI,8CI), Celliton Scarlet B (6CI), Ethanol, 2-[ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- (9CI), 2-[Ethyl[4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]amino]ethanol, 1-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-4-(4-nitrophenylazo)benzene, 4-Nitro-4'-[N-ethyl-N-(β-hydroxyethyl)amino]azobenzene, 4-Nitro-4'-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]azobenzene, 4-[(2-Hydroxyethyl)ethylamino]-4'-nitroazobenzene, 4-[4-(Nitrophenyl)azo]-N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)aniline, 4-[Ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-4'-nitroazobenzene, 4-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylamino]-4'-nitroazobenzene, 4-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-4'-nitroazobenzene, Acetamine Scarlet B, Acetate Fast Scarlet B, Acetoquinone Light Scarlet BLZ, Amacel Scarlet GB, C.I. 11110, C.I. Solvent Red 14, Calcosyn Brilliant Scarlet BN, Celliton Discharge Scarlet B, Celliton Scarlet BA-CF, Celutate Scarlet BH, Cibacet Scarlet 2B, Cibacet Scarlet BRN, Cibacet Scarlet BS, Cilla Scarlet B, D 3284, Diacelliton Fast Scarlet B, Diacelliton Scarlet B, Disperse Red 1, Disperse Red 1-glycerol-TDI copolymer, Disperse Red Zh, Disperse Scarlet B, Disperse Scarlet Zh, Dispersive ruby Zh, Dispersol Fast Scarlet B, Dispersol Scarlet B, Durgacet Scarlet B, Eastone Scarlet BG, Eniacyl Scarlet B, Fenacet Scarlet B, Fluka Disperse Red, Interchem Acetate Scarlet B, Interchem Hisperse Scarlet BH, Intrasperse Scarlet BRN, Kayalon Fast Scarlet B, Microsetile Scarlet B, Miketon Fast Scarlet B, Monocel Scarlet B, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-(4-nitrophenylazo)aniline, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-[(p-nitrophenyl)azo]aniline, N-Ethyl-N-[p-(p-nitrophenylazo)phenyl]ethanolamine, NSC 57019, Nacelan Scarlet CSB, Neosetile Scarlet B, Nyloquinone Red N, Reliton Scarlet BA, Safaritone Scarlet B, Scarlet Reliton BA, Serinyl Hoisery Scarlet BD, Serisol Fast Scarlet BD, Serisol Fast Scarlet BD 200, Setacyl Scarlet 2BD, Setacyl Scarlet B, Setacyl Scarlet RNA, Silotras Scarlet TSR, Supracet Fast Scarlet B, Tertranese Scarlet N-B, WO 4
InChI formel InChI=1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3
SMIL CCN(CCO)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-[N-ethyl-4-[(E)-(4-nitrophenyl)diazenyl]anilino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 314.34
Formel vægt 314.1379