Få mere at vide
Disperse Polyester Dark Blue, 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Dihydroxy-4,5-bis(methylamino)anthraquinone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O4/c1-17-7-3-5-9(19)13-11(7)15(21)12-8(18-2)4-6-10(20)14(12)16(13)22/h3-6,17-20H,1-2H3 |
| Formel vægt | 298.0954 |