missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Disperse Orange 37, TRC

Artikelnummer. 30378755
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378755 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493490500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Disperse Orange 37
CAS 13301-61-6
Molekylær formel C17 H15 Cl2 N5 O2
Mængde 500 mg
Synonym Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]- (9CI), Propionitrile, 3-[p-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-N-ethylanilino]- (6CI,8CI), 3-[[4-[2-(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]ethylamino]propanenitrile, Akasperse Orange RL 150, C.I. Disperse Orange 37, C.I. Disperse Orange 59, C.I. Disperse Orange 76, Disperse Orange 37, Disperse Orange 59, Disperse Orange 76, Disperse Polyester Yellow Brown, Disperse Yellow Brown 2RCW, Eastman Polyester Dark Orange RL, Eastone Dark Orange R-GLF, Intrasil Dark Orange 3GH, Kayalon Polyester Yellow Brown 3RL, Serilene Yellow Brown 2RL, Serilene Yellow Brown 2RL150
InChI formel InChI=1S/C17H15Cl2N5O2/c1-2-23(9-3-8-20)13-6-4-12(5-7-13)21-22-17-15(18)10-14(24(25)26)11-16(17)19/h4-7,10-11H,2-3,9H2,1H3
SMIL CCN(CCC#N)c1ccc(cc1)N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-[4-[(E)-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]-N-ethylanilino]propanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 392.24
Formel vægt 391.0603
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.