Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dispers Orange 3, 65%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10503571 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 10503571 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 201620500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 730-40-5 | C12H10N4O2 | 242.238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disperse orange 3
Smeltepunkt 200.0°C
Navn note 65%
CAS 730-40-5
Analyseprocentområde 90%
Molekylær formel C12H10N4O2
MDL nummer MFCD00007856
Beilstein 16, 311
Synonym C.I. 11005
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, toluene
InChI nøgle UNBOSJFEZZJZLR-UHFFFAOYSA-N
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-[(4-nitrophenyl)diazenyl]anilin
Molekylvægt (g/mol) 242.238
PubChem CID 12896
ChEBI CHEBI:75648
Formel vægt 242.24
Procent renhed 65%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Brun til rød
Mængde 50 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Disperse Orange 3
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.