missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Disperse Orange 29 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30377174
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377174 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49449350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Disperse Orange 29
CAS 19800-42-1
Molekylær formel C19H15N5O4
Mængde 50 mg
Synonym Phenol, 4-[2-[2-methoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-, Phenol, 4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (9CI), Phenol, p-[[2-methoxy-4-[(p-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (8CI), 4-[2-[2-Methoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]phenol, 4-[[2-Methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenol, C.I. Disperse Orange 29, Dianix Yellow Brown SE-R, Disperse Orange 29, Foron Yellow Brown SE-RL, Hisperse Orange C-GS, Intrasil Orange L 2R, Intrasil Orange L 2R200, Palanil Orange GL, Resolin Yellow Brown 3GL, Samaron Yellow Brown HRSL, Sumikaron Orange SE-RBL, Synten Orange P-GRL, Phenol, 4-[2-[2-methoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-, Phenol, 4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (9CI), Phenol, p-[[2-methoxy-4-[(p-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (8CI), 4-[2-[2-Methoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]phenol, 4-[[2-Methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenol, C.I. Disperse Orange 29, Dianix Yellow Brown SE-R, Disperse Orange 29, Foron Yellow Brown SE-RL, Hisperse Orange C-GS, Intrasil Orange L 2R, Intrasil Orange L 2R200, Palanil Orange GL, Resolin Yellow Brown 3GL, Samaron Yellow Brown HRSL, Sumikaron Orange SE-RBL, Synten Orange P-GRL
InChI formel InChI=1S/C19H15N5O4/c1-28-19-12-15(22-20-13-2-7-16(8-3-13)24(26)27)6-11-18(19)23-21-14-4-9-17(25)10-5-14/h2-12,25H,1H3
SMIL COc1cc(ccc1N=Nc2ccc(O)cc2)N=Nc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-[(E)-[2-methoxy-4-[(E)-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 377.35
Formel vægt 377.1124
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.